Learn More
Haldenwanger™ Mittelhohe Porzellan-Schmelztiegel
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Mittelhohe Porzellan-Schmelztiegel zeichnen sich durch eine glatte Innenoberfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
Marke: Haldenwanger™ L 79MF/7
Beschreibung
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen.Haldenwanger™ Mittelhohe Porzellanschmelztiegel zeichnen sich durch eine glatte Innenoberfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
- Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
- Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Specifications
Porzellan | |
15mL | |
28mm |
Glasiert | |
35mm | |
Porzellanschmelztiegel |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.