Learn More
Gibco™ Basalmedium für humane glatte Gefäßmuskelzellen (früher Medium 231)
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zu den weiteren Anwendungen gehört u. a. die primäre Isolierung von humanen glatten Muskelzellen.
- Das Medium enthält essenzielle und nicht-essenzielle Aminosäuren, Vitamine, andere organische Verbindungen, Spurenelemente und anorganische Salze; enthält keine Antibiotika, Antimykotika, Hormone, Wachstumsfaktoren oder Proteine.
- HEPES- und Bikarbonat-gepuffert; entwickelt für den Einsatz in einem Inkubator mit einer Atmosphäre von 5 % CO2/95 % Luft
- Zur Unterstützung der Ausplattierung und Proliferation normaler humaner glatter Gefäßmuskelzellen muss Medium 231 mit Smooth Muscle Growth Supplement (SMGS) ergänzt werden.
- Um die Differenzierung normaler humaner glatter Gefäßmuskelzellen zu induzieren, muss das Basalmedium für humane glatte Gefäßmuskelzellen mit Smooth Muscle Differentiation Supplement (SMDS) ergänzt werden.
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Materialien
- Recycelter Inhalt
- Recycelbar
- Quellenreduzierung
Spezifikation
Spezifikation
Zelltyp | Glatte Muskelzellen |
Form | Flüssig |
Produkttyp | Basalmedium |
Sterilität | Steril gefiltert |
Sterilization Method | Steril gefiltert |
Mit Additiven | HEPES |
Ohne Additive | Kein Phenolrot |
Produktlinie | Cascade Biologics™ |
Menge | 500 mL |
Versandbedingung | Raumtemperatur |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Brochure: 3D cell culture product selection guide for organoids and spheroids
DateigrößeVersion: 625.2 kB
Brochure: One cell biology—Our cell biology portfolio at a glance
DateigrößeVersion: 2.1 MB
Product Information
Manuals
User Guide: Human Vascular Smooth Muscle Cell Basal Medium and Smooth Muscle Growth Supplement
Version: 4.0
DateigrößeVersion: 48.6 kB
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Basalmedium für humane glatte Gefäßmuskelzellen (früher Medium 231) >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur