Learn More
Gibco™ Medium 199, Hanks' Balanced Salts
GREENER_CHOICE
Medium 199, Hanks' Balanced Salts
72.75 CHF - 632.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Gemäß Norm ISO 13485, FDA
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Form Flüssig
Produkttyp Medium 199
Mit Additiven Glutamin, Hanks' Salze, HEPES, Phenolrot
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11590596
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
22350029
500 ml
72.75 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11500606
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
22350078
10 x 500 ml
632.00 CHF
5000 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Medium 199 wurde ursprünglich für Studien zum Nährstoffbedarf embryonaler Hühner-Fibroblasten entwickelt. Es ist für Zellen vieler Spezies einsetzbar und eignet sich insbesondere für die Kultivierung nicht transformierter Zellen. Medium 199 ist weit verbreitet in der Virologie, bei der Impfstoffproduktion und zur In-vitro-Kultivierung primärer Explantate von Pankreasepithelzellen der Maus sowie Linsengewebe von Ratten. Wir bieten zahlreiche Gibco™ Medium 199 Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen an. Finden Sie die richtige Formulierung mithilfe des Medienauswahlwerkzeuges.
Im Vergleich zu anderen Basalmedien enthält Medium 199 einzigartige Komponenten wie Adenin, Adenosin, Hypoxanthin, Thymin sowie zusätzliche Vitamine. Diese Medium 199 Formulierung enthält Hanks' Salze für die Verwendung ohne CO2.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigung an zwei Standorten
Gibco™ Medium 199 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein vergleichbares Gibco™ Medium 199 an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird. Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Medium 199 enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund erfordert MEM eine Supplementierung mit fötalem Kälberserum (FKS), meist mit 10 %. Für diese Formulierung des Mediums 199 ist kein CO erforderlich2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Gemäß Norm ISO 13485, FDA
Flüssig
Glutamin, Hanks' Salze, HEPES, Phenolrot
2 bis 8 °C
Medium 199
Säugetierzellkultur
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate