Learn More
Gibco™ Medium 199, Hanks' Balanced Salts
GREENER_CHOICE
Medium 199, Hanks' Balanced Salts
Marke:  Gibco™ 22350029
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11590596
  • 72.75 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Medium 199 wurde ursprünglich für Studien zum Nährstoffbedarf embryonaler Hühner-Fibroblasten entwickelt. Es ist für Zellen vieler Spezies einsetzbar und eignet sich insbesondere für die Kultivierung nicht transformierter Zellen. Medium 199 ist weit verbreitet in der Virologie, bei der Impfstoffproduktion und zur In-vitro-Kultivierung primärer Explantate von Pankreasepithelzellen der Maus sowie Linsengewebe von Ratten. Wir bieten zahlreiche Gibco™ Medium 199 Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen an. Finden Sie die richtige Formulierung mithilfe des Medienauswahlwerkzeuges.
Im Vergleich zu anderen Basalmedien enthält Medium 199 einzigartige Komponenten wie Adenin, Adenosin, Hypoxanthin, Thymin sowie zusätzliche Vitamine. Diese Medium 199 Formulierung enthält Hanks' Salze für die Verwendung ohne CO2.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigung an zwei Standorten
Gibco™ Medium 199 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein vergleichbares Gibco™ Medium 199 an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird. Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Medium 199 enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund erfordert MEM eine Supplementierung mit fötalem Kälberserum (FKS), meist mit 10 %. Für diese Formulierung des Mediums 199 ist kein CO erforderlich2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gemäß Norm ISO 13485, FDA
Medium199,500 ml, flüssige Form, mit Hanks' Salzen, L-Glutamin, HEPES, Phenolrot,12 Monate Haltbarkeit,2 bis8° C Lagerungsbedingungen, löslich in Wasser, für Säugetierzellkulturen verwendet
Medium 199
Säugetierzellkultur
Nur für Forschungszwecke
2 bis 8 °C
Flüssig
Glutamin, Hanks' Salze, HEPES, Phenolrot
500 ml