Learn More
Gibco™ Medium 154
Medium 154
Marke: Gibco™ M154500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ein steriles Flüssigmedium mit 200 μM Calciumchlorid für die Kultivierung humaner epidermaler Keratinozyten. Dieses Basismedium erfordert das Hinzufügen von HKGS (S-001-5) oder des HKGS-Kits (S-001-K) vor der Verwendung.
Spezifikation
Keratinozytenzellen | |
Flüssig | |
Serumfrei | |
Steril gefiltert | |
Cascade Biologics™ | |
Raumtemperatur | |
Bei 4 °C lagern. |
serumfrei | |
Medium 154 | |
Steril gefiltert | |
Phenolrot | |
500 mL | |
Calcium | |
Säugetierzellkultur |
Brochure: 3D cell culture product selection guide for organoids and spheroids
DateigrößeVersion: 625.2 kB
Brochure: One cell biology—Our cell biology portfolio at a glance
DateigrößeVersion: 2.1 MB
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Medium 154 > 500 ml