Learn More
Liebherr™ Labor-Kühlschrank
Eine Reihe speziell entwickelter Laborkühlschränke – Einzel- und Doppeltür, massive Tür und Glastür.
Marke: Liebherr™ LKPv 1423
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 125mm Rollen für einfache Reinigung. Die vorderen Rollen mit Bremse.
- Elektronik mit 0,1°C Auflösung, Bedienfolie mit Passwort-Sperre, RS 485
- Schnittstelle und potentialfreier Kontakt
- Netzunabhängige Stromversorgung der Elektronik für 72 Stunden
- Halbleiter Kompressor Relais für maximale Verlässlichkeit und Temperaturstabilität
- Integrierter Datenspeicher der letzten 3 Alarme mit min/max Temperatur, Dauer usw.
- Drahtrohrkondensor mit abnehmbarem Filter für höchste Zuverlässigkeit und minimalen Wartungsaufwand
- Schloss, Türanschlag wechselbar, Tür selbstschliessend mit 90° Feststellung
- Rostbelastung 60 kg, Durchführung für externen Temperaturfühler
Spezifikation
Labor-Kühlschrank | |
0°C bis +16°C | |
Gradient 3.8°C | |
Glas | |
Double-glazed | |
8 | |
Stahl | |
Chrome-Nickel-Steel interior containers | |
LED | |
White | |
Automatisch | |
SmartCoolingHub | |
2150 H x 1430 W x 830 D mm | |
65 cm | |
150 cm | |
123.6 cm | |
220/240 V | |
50 Hz | |
265 kg |
1361 L | |
0,1 °C | |
R 290 | |
2 | |
0 | |
60 kg Rostbelastung | |
Stahl weiss beschichtet | |
Groß | |
Ja | |
Digital | |
LED-Innenbeleuchtung | |
RS 485 | |
83 cm | |
216 cm | |
143 cm | |
3.0 A | |
220 - 240 V 50 Hz | |
1423 kWh/a | |
228 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Liebherr™ Labor-Kühlschrank > Capacity: 1361 L, Glass Door
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur