Learn More
Liebherr™ Labor Kühl-Gefrierkombination
Für die sichere, präzise und langlebige Lagerung von temperatur-empfindlichen Produkten, die Liebherr™ Labor Kühl-Gefrierkombination ist voll ausgestattet für Labor Anwendungen in Liebherr Qualität, auf die Verlass ist. Temperaturvalidierung nach EN 60068 möglich und SmartMonitoring als Option.
Marke: Liebherr™ LCv 4010
Beschreibung
- Labor Kühl-Gefrierkombination, 1-türig, Breite 600mm, Bruttoinhalt 254/107 L.
- Temperaturbereiche +3 / +16°C / -9/-30°C, 3 verstellbare Roste, 3 Gefrierschubladen, aussen weiss, innen Polystyrol in gewerblicher Ausführung, Kühlteil mit dynamischer Kühlung, Gefrierteil mit statischer Kühlung und manueller Abtauung.
- Klimaklasse 7, Kältemittel R 600a, Anschlusswert 1,5A, 230v/50/1-ph, Energieverbrauch 657 kWh/a
- 240/105 Liter Nutzinhalt
- 2 voneinander unabhängige Kältesysteme
- Gefrierschubladen: praktische Lagerung, maximale Energieeffizienz und minimaler Temperaturfluktuation
- Elektronik mit 0,1°C Auflösung, Bedienfolie mit Passwort-Sperre, RS 485 Schnittstelle und potentialfreier Kontakt
- Durchführung für externen Temperaturfühler, zusätzlicher Sicherheitsthermostat
- Integrierter Datenspeicher der letzten 3 Alarme mit min/max Temperatur, Dauer usw.
- Schloss, Türanschlag wechselbar, selbstschliessende Türen
Spezifikation
107 l | |
-9°bis -30 °C | |
0,1 °C | |
Fest | |
Transparent (Tiefkühlgerät) | |
4 | |
Automatisch (Kühlgerät), manuell (Gefriergerät) | |
RS 485 | |
Weißer Epoxidharz-beschichteter Stahl | |
ABS-Kunststoff | |
Groß, LCV4010 | |
Weiß | |
24 Monate | |
61.5 cm | |
200.3 cm | |
110.5 cm | |
59.7 cm | |
44.0 cm | |
657 kWh/a | |
220/240 V | |
260 W | |
84 kg |
254 l | |
3°bis 16 °C | |
Gradient 5,2°C / 7,9°C | |
2 | |
3 | |
45 kg Rostbelastung | |
SmartCoolingHub | |
R 600a | |
55 mm HDPE (Kühlschrank)/70 mm HDPE (Tiefkühlgerät) | |
QCPP (Pharmacy Guild of Australia): LKV3912, LKV3910, LKUV1612, LKUV1610, CE-Richtlinien, ISO 9001 und ISO 14001 Cofrac, COFRAC, ISO 14001, ISO 9001, QCPP (Pharmacy Guild of Australia): LKV3912, LKV3910, LKUV1612, LKUV1610 |
|
Nein | |
Belüftet (Kühlschrank), statisch (Tiefkühlgerät) | |
60 B x 61.5 T x 200 H (cm) | |
44.1 cm | |
59.7 cm | |
110.5 cm | |
43.1 cm | |
45.5 cm | |
1.5A | |
50 Hz | |
90 kg |