Learn More
Medizinischer Viskositätsstandard, 6,0 mPa.s (25,00 °C)
Geprüft in strikter Übereinstimmung mit ASTM D2162. Diese Viskositätsstandards für medizinische Zwecke sind vollständig auf nationale Normen rückführbar und sind auch mit Prüfgeräten kompatibel. Wird in der Regel verwendet, u. a. für die Kalibrierung und Verifizierung von Viskositätsmessgeräten.
Marke:  Paragon Scientific MGVS60-500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16020240
  • 221.00 CHF / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 19-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Vollständig rückführbar auf internationale Normen
  • Zertifiziert nach ISO 17025 und ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung von Paragon
  • Zertifiziert nach ASTM D2162
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • 12 Monate Haltbarkeit
  • Hergestellt in Großbritannien
  • Enthält antibakterielles Mittel
Spezifikation
Spezifikation
500 mL
ISO 17025 / ISO 17034
Name des Produkts
Medizinischer Viskositätsstandard, 6,0 mPa.s (25,00 °C) > Menge: 500 ml
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.