Learn More
Medizinischer Viskositätsstandard, 2,0 mPa.s (25,00 °C)
Geprüft in strikter Übereinstimmung mit ASTM D2162. Diese Viskositätsstandards für medizinische Zwecke sind vollständig auf nationale Normen rückführbar und sind auch mit Prüfgeräten kompatibel. Wird in der Regel verwendet, u. a. für die Kalibrierung und Verifizierung von Viskositätsmessgeräten.
48.35 CHF - 205.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16050230
|
Paragon Scientific
MGVS20-100 |
100 mL |
48.35 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16060230
|
Paragon Scientific
MGVS20-500 |
500 mL |
205.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 07-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Vollständig rückführbar auf internationale Normen
- Zertifiziert nach ISO 17025 und ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung von Paragon
- Zertifiziert nach ASTM D2162
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
- 12 Monate Haltbarkeit
- Hergestellt in Großbritannien
- Enthält antibakterielles Mittel
Spezifikation
ISO 17025 / ISO 17034 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.