Learn More
Medizinischer Viskositätsstandard, 2,0 mPa.s (25,00 °C)
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
- Vollständig rückführbar auf internationale Normen
- Zertifiziert nach ISO 17025 und ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung von Paragon
- Zertifiziert nach ASTM D2162
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
- 12 Monate Haltbarkeit
- Hergestellt in Großbritannien
- Enthält antibakterielles Mittel
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 17025, ISO 17034 |
Menge | 100 ml |
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Medizinischer Viskositätsstandard, 2,0 mPa.s (25,00 °C) >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur