Learn More
Macherey-Nagel™ Med-Test Combi 10™ VET, Nachfüllpack
Zuverlässige Urinuntersuchung für Haustiere am Pflegeort.
Marke: Macherey-Nagel™ 930870
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Verwendung von Urinteststreifen ist als moderne Screening-Methode in der medizinischen Praxis anerkannt.
- Innerhalb von Minuten kann der Gesundheitszustand ermittelt werden.
- Vereinfacht die Entscheidung über weitere diagnostische und therapeutische Maßnahmen.
Spezifikation
Urinteststreifen | |
Urinalysetest: Glukose, Ketone, Protein, Blut, Leukozyten, Nitrit, spezifisches Gewicht, pH, Bilirubin und Urobilinogen | |
Nachfüllpack | |
100 Streifen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Med-Test Combi 10™ VET, Nachfüllpack > Nachfüllpack: 100 Streifen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur