Learn More
AMPri™ Med-Comfort Premium Grip Latex Untersuchungshandschuhe, PSA Kat. III
Nicht sterile AMPri™ Med-Comfort Latex-Untersuchungshandschuhe sind pulverfrei und haben eine texturierte Oberfläche für guten Halt.
Marke: AMPri™ 01037XL
1.09 CHF gültig bis 2025-07-22
Benutzen Sie den Promotions-Code "24098" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- AQL 1,5
- Untersuchungshandschuhe mit hervorragendem Griff
- Zu den Anwendungen gehören die Verwendung in Labor, Klinik, Pharmazie, Zahnmedizin und Lebensmittelindustrie
- Schutz vor Chemikalien und Mikroorganismen
- Beidhändige Passform
- Puderfrei
- Unsteril
- Farbe: weiß
- Texturierte Oberfläche
- Einwegprodukt
Spezifikation
AQL 1.5 | |
Weiß | |
Labor | |
Latex | |
0,08 mm Manschette, 0,10 mm Handfläche, 0,12 mm Fingerspitzen |
EN 455-1, EN 374-1/4/5, EN 420, Lebensmittelqualität | |
Zur einmaligen Verwendung | |
Nein | |
XL | |
240 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
AMPri™ Med-Comfort Premium Grip Latex Untersuchungshandschuhe, PSA Kat. III > Größe: Extragroß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur