Learn More
Mecoprop-(4-Chlor-2-Methylphenoxy-d6), Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15991131
Mecoprop-(4-Chlor-2-Methylphenoxy-d6), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15991131 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
10 mg geliefert
Click to view available options
Menge:
10 mg geliefert
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15991131
Marke: Honeywell Fluka R129510MG
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Analytischer Standard, Referenzmaterial
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
  • Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
  • Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
  • Kostenloser technischer Support durch Experten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verpackung Glasflasche
CAS 1705649-54-2
Physikalische Form Pulver
Industry Type HERBIZIDE
Menge 10 mg geliefert
Güte Analysenstandard
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mecoprop-(4-Chlor-2-Methylphenoxy-d6), Honeywell Fluka™ >