Learn More
Buerkle™ Measuring Jug Industrial with Closed Handle
Light and handy polypropylene measuring jug is suitable for industrial applications.
6.20 CHF - 20.90 CHF
Spezifikation
Material Polypropylen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16696553
Unterlagen ansehen
Buerkle™
7204-1000
1000 mL
6.20 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16606563
Unterlagen ansehen
Buerkle™
7204-5000
5000 mL
20.90 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The measuring jug has two measuring scales, embossed transparent and with blue lettering. With ergonomic handle, available in closed design for special stability or with open handle for stacking to save space.The measuring jug is made of polypropylene and is therefore highly resistant to acids, bases and chemicals.
  • PP, transparent
  • With embossed graduation printed in blue
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Measuring Jug Industrial with Closed Handle