Learn More
SI Analytics™ AUFBEWAHRUNGSGEFäSS /KUNSTSTOFFGEFäß MIT .
SI Analytics™ Mess- und Lagerungsgefäß ist eine Kunststoffbuchse mit Quetschringdichtung und Bajonettverschluss für Elektroden mit einem Durchmesser von 12 mm.
Marke: SI Analytics™ 285123170
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kunststoffbehälter
- Inklusive Quetschringdichtung und Bajonettverschluss
- Geeignet für Elektroden mit 12 mm Durchmesser
Spezifikation
Elektroden mit einem Durchmesser von 12 mm | |
Mess- und Lagergefäß | |
Quetschring, Dichtung und Bajonettverschluss |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI Analytics™ AUFBEWAHRUNGSGEFäSS /KUNSTSTOFFGEFäß MIT . > Kann verwendet werden mit: Elektroden mit 12 mm Durchm.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur