Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermales Messband
Das schnelle, einfache Temperaturüberwachungssystem basiert auf einer patentierten, firmeneigenen Farbwechseltechnologie. TMC Hallcrest™ Thermax™ 5 Level Temperaturanzeigestreifen sind irreversibel und zeichnen die höchste erreichte Temperatur auf.
Marke: Thermographic Measurements Ltd M05STHRGFD01P1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wärmeempfindlicher runder Aufkleber zur Überwachung der Sterilisationstemperatur
- Kostengünstig und einfach zu verwenden
- Adhäsiv
- Sofortige Reaktion.
- Der permanente Farbwechsel zeichnet die höchste erreichte Temperatur auf.
- Beständig gegen Öl, Wasser und Dampf.
- Genauigkeitstoleranz: 29 – 99 °°C (+/-1 °C), 100 – 154 °C (+/-1.5 °C), 160 – 290 °C (+1 °C)
Spezifikation
ISO 9001 | |
Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie | |
51 mm | |
18 mm | |
2 bis 5 s | |
Wachs-Schmelz-Technologie | |
0,7 in. | |
0.7 in. | |
360°F | |
320 °F | |
320°F to 360°F | |
Yes | |
±1 % +1 °C (Bereich: 160 °C bis 290 °C) | |
160/166/171/177/182°C | |
Dual °C (°F) |
Ja | |
2 in. | |
40 bis 60% | |
Polyesterfolie, Acrylklebstoff | |
Thermax 5-level Temperature Indicator 160°C to 182°C (320°F to 360°F) Range F | |
9 g | |
Irreversible Temperaturanzeige | |
Thermax 5-level Temperature Indicator 160°C to 182°C (320°F to 360°F) | |
182 °C | |
160 °C | |
160°C bis 182°C | |
Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung | |
160°C, 166°C, 171°C, 177°C, 182°C (320°F, 331°F, 340°F, 351°F, 360°F) | |
18 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermographic Measurements Ltd Thermales Messband > Temperaturbereich: 116 °C bis 138 °C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur