Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermales Messband
Das schnelle, einfache Temperaturüberwachungssystem basiert auf einer patentierten, firmeneigenen Farbwechseltechnologie. TMC Hallcrest™ Thermax™ 5 Level Temperaturanzeigestreifen sind irreversibel und zeichnen die höchste erreichte Temperatur auf.
Marke: Thermographic Measurements Ltd M05STHRGBD01P1
Beschreibung
- Hitzeempfindliches Etikett zur Überwachung der Sterilisationstemperatur
- Klebend
- Dezent
- Irreversibel
Spezifikation
ISO 9001 | |
Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie | |
39 mm | |
18 mm | |
2 bis 5 s | |
Wachs-Schmelz-Technologie | |
0,7 in. | |
0.7 in. | |
160 °F | |
120 °F | |
120 °F bis 160 °F | |
Yes | |
±1 °C | |
49/54/60/65/71 °C | |
Dual °C (°F) |
Ja | |
2 in. | |
40 bis 60% | |
Polyesterfilm, Acrylklebstoff | |
Vertikal, selbstklebend | |
9 g | |
Irreversible Temperaturanzeige | |
Thermax 5-level Temperature Indicator 49°C to 71°C (120°F to 160°F) | |
71 °C | |
49 °C | |
49 bis 71 ° °C | |
Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung | |
49°C, 54°C, 60°C, 65°C, 71°C (120°F, 129°F, 140°F, 149°F, 160°F) | |
18 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermographic Measurements Ltd Thermales Messband > Temperaturbereich:49 bis 71 °C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur