Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermales Messband
Das schnelle, einfache Temperaturüberwachungssystem basiert auf einer patentierten, firmeneigenen Farbwechseltechnologie. TMC Hallcrest™ Thermax™ 5 Level Temperaturanzeigestreifen sind irreversibel und zeichnen die höchste erreichte Temperatur auf.
Marke: Thermographic Measurements Ltd M05STHERGAD02P1_CLEAN
Beschreibung
- Wärmeempfindliches Etikett zur Überwachung der Temperatur
- Kostengünstig und einfach zu verwenden.
- Sofortige Reaktion.
- Selbstklebend
- Dezent
- Irreversibel
- Beständig gegen Öl, Wasser und Dampf.
- Genauigkeitstoleranz: (29-99°C (+/-1°C) / 100 -154°C (+/-1.5°C) 160-290°C (+/-1%+1°C).
Spezifikation
ISO 9001 | |
Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie | |
51 mm | |
18 mm | |
2 bis 5 s | |
Wachs-Schmelz-Technologie | |
0,7 in. | |
0.7 in. | |
120 °F | |
99 °F | |
99°F to 120°F | |
Yes | |
±1 °C | |
37/40/43/46/49°C | |
Dual °C (°F) |
Single-use | |
2 in. | |
40 bis 60% | |
Polyester Film, Acrylklebstoff | |
Thermax 5-level Temperature Indicator 37°C to 49°C (99°F to 120°F) Range A | |
9 g | |
Irreversible Temperaturanzeige | |
Thermax 5-level Temperature Indicator 37°C to 49°C (99°F to 120°F) | |
49 °C | |
37 °C | |
37 bis 46 °C | |
Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung | |
37°C, 40°C, 43°C, 46°C, 49°C (99°F, 104°F, 109°F, 115°F, 120°F) | |
18 mm |