Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermales Messband
Das schnelle, einfache Temperaturüberwachungssystem basiert auf einer patentierten, firmeneigenen Farbwechseltechnologie. TMC Hallcrest™ Thermax™ 5 Level Temperaturanzeigestreifen sind irreversibel und zeichnen die höchste erreichte Temperatur auf.
Marke:  Thermographic Measurements Ltd M05STHRGGD01P1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11720899
  • 15.75 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Beschreibung
  • Wärmeempfindliches Etikett zur Überwachung der Temperatur
  • Kostengünstig und einfach zu verwenden.
  • Sofortige Reaktion.
  • Selbstklebend
  • Dezent
  • Irreversibel
  • Beständig gegen Öl, Wasser und Dampf.
  • Genauigkeitstoleranz: (29-99°C (+/-1°C) / 100 -154°C (+/-1.5°C) 160-290°C (+/-1%+1°C).
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermographic Measurements Ltd Thermales Messband > Temperaturbereich:188 bis 210 °C