Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermaler Messanzeiger
Der Thermographic™ Wärmeindikator für Messungen zeigt die aktuelle Temperatur an. Das Temperaturetikett kann je nach Bedarf zur Überwachung der aktuellen Temperatur für die Sterilisation unterschiedlich sein.
Marke: Thermographic Measurements Ltd M01ETHE166D01P1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wärmeempfindliches Etikett zur Überwachung der Sterilisationstemperatur
- Adhäsiv
- Dezent
- Irreversibel
Spezifikation
ISO 9001 | |
Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie | |
13 mm | |
12 mm | |
2 bis 5 s | |
Wachs-Schmelz-Technologie | |
Irreversible Temperaturanzeige | |
Thermax Encapsulated Temperature Indicator 166°C (331°F) | |
166 °C | |
166 °C | |
166 °C | |
Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung | |
Single Temperature |
Single-use | |
0.51 in. | |
40 bis 60% | |
Polyester Film, Acrylklebstoff | |
Thermax Encapsulated Temperature Indicator 166°C (331°F) | |
9 g | |
0.47 in. | |
331°F | |
331°F | |
331°F | |
Yes | |
±1 % | |
Dual °C (°F) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermographic Measurements Ltd Thermaler Messanzeiger > Temperaturbereich: 166 °C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur