Learn More
Thermographic Measurements Ltd Messaufkleber
Die Thermographic™ Temperaturaufkleber zeigen die aktuelle Temperatur an. Das kreisförmige Temperaturetikett kann je nach Bedarf zur Überwachung der aktuellen Temperatur für die Sterilisation unterschiedlich sein.
16.70 CHF - 19.25 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
---|---|
Einwegprodukt | Single-use |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie |
Höhe (angloamerikanisch) | 0.59 in. |
Höhe (metrisch) | 15 mm |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11730879
|
Thermographic Measurements Ltd
M05CTHERG1D01P1 |
40/43/46/49/54 °C |
16.70 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11790879
|
Thermographic Measurements Ltd
M05CTHERG7D01P1 |
199 bis 224 °C |
19.25 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Drehregler mit 5 Einstelltemperaturen
- +40 bis +260 °C
- Irreversibel
- Abmessungen: Ø 15 mm
Spezifikation
ISO 9001 | |
Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie | |
15 mm | |
14 mm | |
Wachs-Schmelz-Technologie | |
Irreversible Temperaturanzeige | |
Yes | |
±1 °C |
Single-use | |
0.59 in. | |
40 bis 60% | |
2 bis 5 s | |
0.8 kg | |
0.55 in. | |
Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung | |
Dual °C (°F) |