Learn More
Honeywell™ ME86 Manyard Schockabsorptionsband
Verfügt über ein einzigartiges dehnbares Design mit einem speziellen gewebten, stoßdämpfenden inneren Kern und einer schweren röhrenförmigen Außenhülle.
Marke:  Honeywell™ 1013970
Artikelnummer. 12655173
  • 568.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-09-2025
Beschreibung
  • Einzigartiges dehnbares Design
    • Spezieller gewebter stoßdämpfender Innenkern
    • Schwerer röhrenförmiger Außenmantel
  • Ein Sicherheitsclip wird am Gurtsystem befestigt, um das Trageband zu halten, wenn es nicht verwendet wird
  • Einzigartige Warnflagge, die einen visuellen Beweis dafür liefert, dass ein Trageband an einem Sturz beteiligt war und aus dem Betrieb genommen werden sollte
  • Zuverlässige Sichtprüfung: Der integrierte Widerstandskern wird sichtbar, wenn der Außenmantel beschädigt oder verschlissen ist
  • Hightech-Schutzbeschichtung aus Teflon™ auf dem röhrenfömigen Außenmantel verlängert die Lebensdauer
  • Leicht und einfach zu verwenden
  • Ideal für die Wartung auf Kränen oder Gerüsten
  • Durch das elastisch geformte Trageband wird das Risiko von Stolpern oder Hängenbleiben verringert
  • Stoßdämpfendes Material reduziert die Fangkräfte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schnapphaken, CS20
> 15 kN, Gewebe: >2200 daN, Schnapphaken: >2200 daN, CS20-Anschluss: >2500 daN, Energieabsorber: > 500 daN
Grün
Schnapphaken: Weißer Chromstahl, CS20: Verzinkter Stahl, Gewebe: Polyamid
Elastizität: 30 %
Polyesterfaser, Polyamid
1.5 m
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Honeywell™ ME86 Manyard Schockabsorptionsband > Länge: 1.5 m