Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Ölfreie Membran-Vakuumpumpe MD4C NT + AK + EK
Gewährleistet hervorragende Korrosionsbeständigkeit bei Routineanwendungen in der Biologie und Chemie. Brandtech™ MD4 C NT + AK + EK ölfreie Membran Vakuumpumpen besitzen Auffangkolben am Ein- und Auslass sowie Auslasskondensatoren, die die Leistung durch Rückgewinnung von Lösungsmitteln aus kondensierten Dämpfen verbessern.
5640.00 CHF
Spezifikation
Max. Vakuum | 1,1 Torr (ohne Gasballast), 2,3 Torr (mit Gasballast) |
---|---|
PS | 0,34 PS |
Enthält | Manuell |
Motordrehzahl | 150 bis 1800 U/min |
Modell | MD 4C NT + AK + EK |
Produktcode | Marke | Stromstärke | Frequenz | Steckertyp | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Stromstärke | Frequenz | Steckertyp | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10532214
|
BrandTech™ VACUUBRAND™
20736700 |
1,8 A | 50/60 Hz | CEE | 230 V |
5640.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
Zu den typischen Anwendungen für Chemie-Membranpumpen gehören das Ab- und Umpumpen von chemisch aggressiven Gasen und Dämpfen aus Geräten wie Rotationsverdampfern, Vakuumtrockenschränken und Zentrifugalkonzentratoren. Chemie-Membranpumpen von VACUUBRAND zeichnen sich durch kompromissloses Chemie-Design aus. Durch den Einsatz von Fluorpolymeren sind sie sehr beständig gegen chemische Dämpfe vom Einlass bis zum Auslass und sehr tolerant gegenüber Kondensaten. Unsere zwei-, drei- und vierstufigen Pumpen verfügen außerdem über ein Gasballastventil, das eine kontinuierliche Spülung mit minimaler Auswirkung auf das Endvakuum bei der Arbeit mit kondensierbaren Dämpfen ermöglicht. Die hermetische Trennung der Pumpkammern vom Antriebssystem sorgt für eine lange Lebensdauer der mechanischen Teile. Am wichtigsten ist, dass Membranpumpen ölfrei sind, was im Vergleich zu ölversiegelten Pumpen einen deutlich geringeren Wartungsbedarf bedeutet. So entstehen keine Kosten für Wasser und seine Kontamination, wie sie von Wasserstrahl-Saugpumpen bekannt ist, oder für die Altölentsorgung von Drehschieberpumpen.- PTFE-Sandwichmembranen und Ventile aus Perfluorelastomer oder PTFE
- Interne Schläuche und Fittings aus PTFE/ETFE/ECTFE-Verbindungen
- Außergewöhnliche Lebensdauer der Membran dank extrem strapazierfähigem PTFE-Sandwich-Design
- Kopfabdeckung und Klemmscheibe aus Fluor-Verbindungen mit Stabilitätskern für unübertroffene Langzeitleistung
- Niedrige Betriebskosten dank langer Wartungsintervalle
- Patentiertes neues Antriebssystem für besonders leisen Betrieb mit ultraniedrigen Vibrationen (NT)
- Patentiertes neues Ventilmontagesystem zur Vereinfachung des Wartungszugriffs (NT)
- Glatte Oberflächen für einfache Reinigung (NT)
- Das neue Dichtungssystem bietet reduzierte Leckraten für ein verbessertes Endvakuum (NT).
Spezifikation
1,1 Torr (ohne Gasballast), 2,3 Torr (mit Gasballast) | |
Manuell | |
MD 4C NT + AK + EK | |
-10 bis 60 °C | |
17,3 kg | |
40 °C | |
2/2,2 cfm | |
15,8 in. | |
12.8 Zoll | |
9.56 Zoll | |
Membranpumpe | |
4 | |
50 °F | |
3 |
0,34 PS | |
150 bis 1800 U/min | |
45 dB (A) | |
38,1 lb. | |
104 °F | |
10 °C | |
50/60 Hz | |
401,32 mm | |
325,12 mm | |
243,84 mm | |
IP 40 | |
Chemische Beständigkeit | |
Ölfrei | |
16 psi |