Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Ölfreie Membran-Vakuumpumpe MD4C NT + AK + EK
Gewährleistet hervorragende Korrosionsbeständigkeit bei Routineanwendungen in der Biologie und Chemie. Brandtech™ MD4 C NT + AK + EK ölfreie Membran Vakuumpumpen besitzen Auffangkolben am Ein- und Auslass sowie Auslasskondensatoren, die die Leistung durch Rückgewinnung von Lösungsmitteln aus kondensierten Dämpfen verbessern.
Marke: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20736700
4409.51 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Korrosionsbeständiger PTFE-Kopf und Membran
- Pumpen mit Gasballast, was bei kondensierten Dämpfen eine gleichbleibende Pumpenleistung gewährleistet
- Kein Ölwechsel erforderlich
- Nutzt Membranvakuumtechnologie
- Trockenbetrieb beseitigt Beschlagen sowie die Handhabung und Entsorgung kontaminierter Abfälle im Zusammenhang mit Drehschieberpumpen
- Bis zu 40 % höhere Durchflussraten bei Arbeitsvakuum im Vergleich zu Konkurrenzmodellen mit ähnlicher Saugleistung
- Höhere Durchflussraten bedeuten kürzere Prozesszeiten und einen höheren Durchsatz
- Vacuubrand™ Pumpen sind äußerst geräusch- und vibrationsarm
Spezifikation
1,1 Torr (ohne Gasballast), 2,3 Torr (mit Gasballast) | |
1,8 A | |
150 bis 1800 U/min | |
230 V, 50/60 Hz | |
MD 4C NT + AK + EK | |
CEE | |
38,1 lb. | |
104 °F | |
10 °C | |
50/60 Hz | |
401,32 mm | |
325,12 mm | |
243,84 mm | |
IP 40 | |
Chemische Beständigkeit | |
Rotationsverdampfung | |
3 | |
230 V |
0,34 PS | |
Manuell | |
ATEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-Zertifizierung, TUV | |
ETFE-Pumpenkopf, PTFE-Membran, PTFE-Schläuche, PTFE-Ventil | |
45 dB (A) | |
-10 bis 60 °C | |
17,3 kg | |
40 °C | |
2/2,2 cfm | |
15,8 in. | |
12.8 Zoll | |
9.56 Zoll | |
Membranpumpe | |
4 | |
50 °F | |
Ölfrei | |
16 psi |