Learn More
Lovibond™ MD100 Photometer, Messbereich mg/l 0,02 - 2,0 Cl2 , Param.:Chlor DUO
Liefert sehr schnell präzise und reproduzierbare Ergebnisse. Lovibond MD100 Photometer verwendet in einer transparenten Probenkammer ohne bewegliche Teile hochwertige Interferenzfilter mit langlebigen LEDs als Lichtquelle. Zu den weiteren Merkmalen gehören einfache Bedienung, ergonomisches Design, kompakte Abmessungen und sichere Handhabung.
Marke:  Lovibond™ 276025
Artikelnummer. 12681705
  • 518.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Gerät in Tragekoffer, drei runde Glasfläschchen mit Deckel, ein Rührstab und eine Bürste, 10 ml Pulver Vario Chlorine Free DPD/F10 (100er Packung), 10 ml Pulver Vario Chlorine Total DPD/F10 Pulver (100er Packung), 4 x AAA Batterien, Garantieinformationen, Konformitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
MD 100 Photometer: Chlor DUO
3 % FS
Gerät in Tragekoffer, drei runde Glasfläschchen mit Deckel, ein Rührstab und eine Bürste, 10 ml Pulver Vario Chlorine Free DPD/F10 (100er Packung), 10 ml Pulver Vario Chlorine Total DPD/F10 Pulver (100er Packung), 4 x AAA Batterien, Garantieinformationen, Konformitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Interner Ringspeicher für 16 Datensätze
0.02 bis 2.0 mg/l Cl2 (Durchmesser des Glasfläschchens 24 mm)/0.1 bis 8.0 mg/l Cl2 (Durchmesser des Multi-Fläschchens 10 mm zu zwei)
260 g
LCD mit Hintergrundbeleuchtung
3,5 cm
15,5 cm
LED
0.01 A
7,5 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Lovibond™ MD100 Photometer, Messbereich mg/l 0,02 - 2,0 Cl2 , Param.:Chlor DUO > Chlor-DUO; 0.02 bis 2.0 mg/l Cl2 (24 mm Glasfläschchen)/0.1 bis 8.0 mg/l Cl2 (10 mm-Mehrfläschchen bis 2); Pulver