Learn More
Lovibond™ MD 100 Single-Parameter Photometer: Chlorine Dioxide
Liefert sehr schnell präzise und reproduzierbare Ergebnisse. Lovibond MD100 Photometer verwendet in einer transparenten Probenkammer ohne bewegliche Teile hochwertige Interferenzfilter mit langlebigen LEDs als Lichtquelle. Zu den weiteren Merkmalen gehören einfache Bedienung, ergonomisches Design, kompakte Abmessungen und sichere Handhabung.
499.00 CHF - 509.00 CHF
Spezifikation
Displaytyp | LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
---|---|
Genauigkeit | 3 % FS |
Höhe (metrisch) | 3,5 cm |
Länge (metrisch) | 15,5 cm |
Hauptspeicher | Interner Ringspeicher für 16 Datensätze |
Includes:
Kat.- Nr. 12621995
Produktcode | Marke | Typ | Bereich | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Bereich | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12611995
|
Lovibond™
276030 |
MD 100 Photometer: Chlordioxid (Tabletten) | 0.02 bis 11 mg/l ClO2 | Gerät in Tragetasche, drei runde Glasfläschchen mit Deckel, ein Rührstab und eine Bürste, DPD-Tabletten No. 1 (100 Packung), DPD-Tabletten No. 3 (100 Packung), 4 x AAA-Batterien, Garantieinformationen, Konformitätszertifikat, Bedienungsanleitung |
499.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12621995
|
Lovibond™
276035 |
MD 100 Photometer: Chlordioxid (Pulver) | 0.04 bis 3.8 mg/l ClO2 | Gerät in einem Tragekoffer, drei runde Glasfläschchen mit Deckel, ein Rührstab und eine Bürste, 10 ml chlorfreies Pulver Vario DPD/F10 (100 Packung), 4 x AAA-Batterien, Garantieinformationen, Konformitätszertifikat, Bedienungsanleitung |
509.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Liefert sehr schnell präzise und reproduzierbare Ergebnisse.Lovibond MD 100 Photometer verwendet in einer transparenten Probenkammer ohne bewegliche Teile hochwertige Interferenzfilter mit langlebigen LEDs als Lichtquelle.Zu den weiteren Merkmalen gehören eine einfache Bedienung, ein ergonomisches Design, kompakte Abmessungen und eine sichere Handhabung.
- Wasserdicht (gemäß IP 68 1 Stunde bei 0.1 m)
- Automatische Abschaltfunktion
- Kalibrierungsmodus für Echtzeituhr und Datum
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display (bei Tastendruck)
- Werkskalibrierung und Anwenderkalibrierung; Zurücksetzen auf Werkskalibrierung möglich
- Interner Ringspeicher für 16 Datensätze
- Infrarotschnittstelle für Testdatenübertragung
Spezifikationen
- Lichtquelle: LED, Interferenzfilter (IF) und Lichttaster in transparenter Zellenkammer
- Wellenlängengenauigkeit: ±1 nm
- Photometrische Genauigkeit: 3 % FS (T =20 °C bis 25 °C)
- TDS-Auflösung: 0.01 A
- Temperatur 5° bis 40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 30 bis 90 % (nicht kondensierend)
- Stromversorgung: 4 AAA-Batterien
- Betriebsdauer: Ca. 17 Stunden oder 5000 Testmessungen im Dauerbetrieb bei ausgeschalteter Display-Hintergrundbeleuchtung
- Abmessungen (L x B x H): 15.5 x 7.5 x 3.5 cm (6.1 x 3 x 1.5 Zoll)
- Gewicht: Grundgerät ca. 260 g
Spezifikation
LCD mit Hintergrundbeleuchtung | |
3,5 cm | |
Interner Ringspeicher für 16 Datensätze | |
0.01 A | |
7,5 cm |
3 % FS | |
15,5 cm | |
LED | |
260 g |
Sicherheit und Handhabung
- MD100 CHLORINE DIOXIDETABLETS PHOTOMETER IN CASE
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium iodide