Learn More
Lovibond™ MD 100 Single-Parameter Photometer: Chlorine Dioxide
Liefert sehr schnell präzise und reproduzierbare Ergebnisse. Lovibond MD100 Photometer verwendet in einer transparenten Probenkammer ohne bewegliche Teile hochwertige Interferenzfilter mit langlebigen LEDs als Lichtquelle. Zu den weiteren Merkmalen gehören einfache Bedienung, ergonomisches Design, kompakte Abmessungen und sichere Handhabung.
Marke:  Lovibond™ 276035
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12621995
  • 509.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
Kat.- Nr. 12611995
Gerät in Tragetasche, drei runde Glasfläschchen mit Deckel, ein Rührstab und eine Bürste, DPD-Tabletten No. 1 (100 Packung), DPD-Tabletten No. 3 (100 Packung), 4 x AAA-Batterien, Garantieinformationen, Konformitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Kat.- Nr. 12621995
Gerät in einem Tragekoffer, drei runde Glasfläschchen mit Deckel, ein Rührstab und eine Bürste, 10 ml chlorfreies Pulver Vario DPD/F10 (100 Packung), 4 x AAA-Batterien, Garantieinformationen, Konformitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Beschreibung
Beschreibung
Liefert sehr schnell präzise und reproduzierbare Ergebnisse.Lovibond MD 100 Photometer verwendet in einer transparenten Probenkammer ohne bewegliche Teile hochwertige Interferenzfilter mit langlebigen LEDs als Lichtquelle.Zu den weiteren Merkmalen gehören eine einfache Bedienung, ein ergonomisches Design, kompakte Abmessungen und eine sichere Handhabung.
Durch die Kalibrierungs- und Software-basierten Einstellmöglichkeiten eignet sich das MD 100 auch als Prüfgerät. Die Tests werden entweder mit Lovibond Tablettenreagenzien mit langfristiger Stabilität und einer garantierten Mindesthaltbarkeit von fünf oder 10 Jahren, mit VARIO Pulverreagenzien oder mit flüssigen Reagenzien durchgeführt.
Eigenschaften
  • Wasserdicht (gemäß IP 68 1 Stunde bei 0.1 m)
  • Automatische Abschaltfunktion
  • Kalibrierungsmodus für Echtzeituhr und Datum
  • Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display (bei Tastendruck)
  • Werkskalibrierung und Anwenderkalibrierung; Zurücksetzen auf Werkskalibrierung möglich
  • Interner Ringspeicher für 16 Datensätze
  • Infrarotschnittstelle für Testdatenübertragung
Reagenzientabletten
Jede Tablette ist in einer einzelnen Aluminiumfolientasche hermetisch versiegelt und schützt so vor schwierigen Umgebungsbedingungen. Diese Verpackung hält jede Tablette in einwandfreiem Zustand bis sie vom Benutzer benötigt wird.
Spezifikationen
  • Lichtquelle: LED, Interferenzfilter (IF) und Lichttaster in transparenter Zellenkammer
  • Wellenlängengenauigkeit: ±1 nm
  • Photometrische Genauigkeit: 3 % FS (T =20 °C bis 25 °C)
  • TDS-Auflösung: 0.01 A
  • Temperatur 5° bis 40 °C
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 30 bis 90 % (nicht kondensierend)
  • Stromversorgung: 4 AAA-Batterien
  • Betriebsdauer: Ca. 17 Stunden oder 5000 Testmessungen im Dauerbetrieb bei ausgeschalteter Display-Hintergrundbeleuchtung
  • Abmessungen (L x B x H): 15.5 x 7.5 x 3.5 cm (6.1 x 3 x 1.5 Zoll)
  • Gewicht: Grundgerät ca. 260 g
Hinweis
Die Spezifikationen für jeden Tabletttyp sowie ein ‘Analysenzertifikat’ für jede Charge finden Sie im Download-Bereich unter www.lovibond.com.
Spezifikation
Spezifikation
MD 100 Photometer: Chlordioxid (Pulver)
3 % FS
Gerät in einem Tragekoffer, drei runde Glasfläschchen mit Deckel, ein Rührstab und eine Bürste, 10 ml chlorfreies Pulver Vario DPD/F10 (100 Packung), 4 x AAA-Batterien, Garantieinformationen, Konformitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Interner Ringspeicher für 16 Datensätze
0.04 bis 3.8 mg/l ClO2
260 g
LCD mit Hintergrundbeleuchtung
3,5 cm
15,5 cm
LED
0.01 A
7,5 cm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • MD100 CHLORINE DIOXIDE POWDER PHOTOMETER IN CASE .
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: potassium iodide