Learn More
Lovibond™ MD100 CHLORINE-PH-STAB (TABLETS) PHOTOMETER IN CAS
Liefert sehr schnell präzise und reproduzierbare Ergebnisse. Lovibond MD100 Photometer verwendet in einer transparenten Probenkammer ohne bewegliche Teile hochwertige Interferenzfilter mit langlebigen LEDs als Lichtquelle. Zu den weiteren Merkmalen gehören einfache Bedienung, ergonomisches Design, kompakte Abmessungen und sichere Handhabung.
Marke:  Lovibond™ 278010
Artikelnummer. 15227539
  • 569.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Gerät in Tragekoffer, drei runde Glasfläschchen mit Deckel, ein Rührstab und eine Bürste, Tabletten DPD No. 1 (100er Packung), Tabletten DPD No. 3 (100er Packung), Phenolrote Tabletten (100er Packung), CyA-Testtabletten (100er Packung), 4 x AAA-Batterien, Garantieinformationen, Konformitätsbescheinigung, Bedienungsanleitung
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
MD 100 3-in-1-Photometer: Chlor, pH-Wert und Cyanursäure (Tabletten)
3 % FS
Gerät in Tragekoffer, drei runde Glasfläschchen mit Deckel, ein Rührstab und eine Bürste, Tabletten DPD No. 1 (100er Packung), Tabletten DPD No. 3 (100er Packung), Phenolrote Tabletten (100er Packung), CyA-Testtabletten (100er Packung), 4 x AAA-Batterien, Garantieinformationen, Konformitätsbescheinigung, Bedienungsanleitung
Interner Ringspeicher für 16 Datensätze
Chlor: 0.01 bis 6.0 mg/l Cl2/0.1 bis 10 mg/l Cl2; pH: 6.5 bis 8.4; Cyanursäure: 0 bis 160 mg/l
260 g
LCD mit Hintergrundbeleuchtung
3,5 cm
15,5 cm
LED
0.01 A
7,5 cm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lovibond™ MD100 CHLORINE-PH-STAB (TABLETS) PHOTOMETER IN CAS > Chlor: 0.01 bis 6.0 mg/l Cl2/0.1 bis 0.1 bis 10 mg/l Cl2; pH: 6.5 bis 8.4; Cyanursäure: 0 bis 160 mg/l