Learn More
mCherry Antibody, Novus Biologicals™
Chicken Polyclonal Antibody has been used in 26 publications
Marke:  Novus Biologicals NBP2-25158
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18736713
  • 687.00 CHF / 0.10 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
mCherry Polyclonal antibody specifically detects mCherry in Nonspecies specific samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry - Free Floating, Immunohistochemistry Whole-Mount.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Free Floating)
Polyclonal
IgY
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
mCherry Antibody, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Unconjugated