Learn More
Gibco™ McCoy's 5A Medium (Park and Terasaki modification)
GREENER_CHOICE
McCoy's 5A Medium (modifiziert) ist ein Universal-Medium, das die Propagation von vielen Arten von Primärzellen, etablierten Zelllinien und Explantaten von Biopsie-Gewebe unterstützt.
Marke:  Gibco™ 80014020
Artikelnummer. 11574526
  • 118.00 CHF / 100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Dieses Medium unterstützt das Wachstum von primären Säugetierzellen aus normalem Knochenmark, Haut, Milz, Niere, Lunge, Ratten-Embryonen und anderen Geweben.
Dr. Dr. Thomas McCoy formulierte McCoy's 5A Medium ursprünglich als eine Änderung des Basismediums 5A. Im Gegensatz zu anderen Medien enthält McCoy's 5A das Reduktionsmittel Glutathion, Bacto-Pepton und einen hohen Glukose-Anteil. Park und Terasaki modifiziertes McCoy’s Medium mit veränderten Konzentrationen von Glycin, L-Glutaminsäure, L-Hydroxyprolin, L-Prolin, L-Serin, L-Threonin, L-Tryptophan und L-Valin sowie dem Zusatz von Antibiotika und HEPES.
Verwendung des Produkts
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
cGMP-konformes Fertigungs- und Qualitätssystem
Gibco™ McCoy's 5A wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und nach ISO 13485 zertifiziert.
Gibco™ McCoy's 5A (Park- und Terasaki-Modifikation) erfordert Serum-Supplementierung, üblicherweise mit 10 % fötalem Kälberserum (FBS). Gibco™ McCoy's 5A Medium (Park- und Terasaki-Modifikation) nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (2,2 g/l) und erfordert daher eine Umgebung von 5 bis 10 % CO2 zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 X
McCoy's 5A Medium
Hoher Glukosegehalt, Glutamin, HEPES, Phenolrot
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Lagerbedingungen:2 bis 8 °C. Vor Licht schützen.
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Umgebungstemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Flüssig
Steril gefiltert
Ohne Natriumpyruvat
1 Ea.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2534422 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number80014020
Chargennummer2534420 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number80014020
Chargennummer2744495 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number80014020
Chargennummer2851947 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number80014020
Chargennummer3023670 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number80014020
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ McCoy's 5A Medium (Park and Terasaki modification) > Lagerbedingungen: 2 – 8 °C