Learn More
Thermo Scientific™ MBTFA Acylierungsreagenz
Trifluoracylierung primärer und sekundärer Amine, Hydroxyl- und Thiolgruppen sowie von Kohlenhydraten mit dem Thermo Scientific™ MBTFA Acylierungsreagenz.
Marke:  Thermo Scientific™ TS-49703
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11577861
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Trifluoracylierung primärer und sekundärer Amine, Hydroxyl- und Thiolgruppen sowie von Kohlenhydraten mit dem Thermo Scientific™ MBTFA Acylierungsreagenz. Das Hauptnebenprodukt N-Methyltrifluoracetamin ist stabil und flüchtig und verursacht keine Probleme bei der anschließenden GC. MBTFA erzeugt sehr flüchtige Derivate von Kohlenhydraten und kann zur selektiven Acylierung von Aminen bei Vorhandensein von Hydroxyl- und Carboxylgruppen, die durch Silylierung geschützt wurden, verwendet werden.
  • Reagiert unter nicht sauren Bedingungen
  • Das Hauptnebenprodukt der Derivatisierungsreaktion ist N-Methyltrifluoracetamin, das stabil und flüchtig ist und keine Probleme bei der anschließenden GC verursacht.
  • Erzeugt sehr flüchtige Derivate von Kohlenhydraten.
  • Kann zur selektiven Acylierung von Aminen bei Vorhandensein von Hydroxyl- und Carboxylgruppen verwendet werden, die durch Silylierung geschützt wurden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
GC
-20 °C
N-Methyl-bis(Trifluoracetamid)
25 ml
Korrosiv, entzündlich
25 ml
98 bis 100 %
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MBTFA Acylierungsreagenz > 25 ml