Learn More
MBL Volumetrics™ Modulare Bürette, Klasse B, aus Borosilikatglas, mit genutetem Trichteroberteil
Hergestellt aus Borosilikatglas und mit Trichteransatz für eine einfachere und sicherere Befüllung
40.55 CHF - 67.50 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Graduierungen | 0.1 ml |
Umfang | Blau |
Material des Sperrhahns | PTFE |
Toleranz | ±0,1 ml |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12441567
|
MBL
BRB264P |
25 ml |
40.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12451567
|
MBL
BRB266P |
50 ml |
67.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Mit Trichteransatz für einfacheres und sichereres Einfüllen
- PTFE-Absperrhahn für schmiermittelfreie Verwendung
- Graduierungen in leicht ablesbarer blauer Emailfarbe
- Modulares Design mit abnehmbarem Bürettenschlauch, Absperrhahn und Düse für einfachen Austausch
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Blau | |
±0,1 ml | |
ISO 385 |
0.1 ml | |
PTFE | |
Modulare Büretten |