Learn More
MBL™ Bürette, Klasse B, aus Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas. Entspricht ISO 385. Die MBL™ Bürette aus Borosilikatglas der Klasse B verfügt über einen schmiermittelfreien PTFE-Absperrhahn mit 1.5-mm-Bohrung. Mit Graduierungen in leicht ablesbarer blauer Emailfarbe.
Marke:  MBL BRB074P
22.66 CHF gültig bis 2025-07-22
Benutzen Sie den Promotions-Code "24098" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12025362
  • 42.45 CHF / 1 Stück
Outlet Corner
Aktionscode 24098 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Entspricht ISO 385
  • Die Größen mit 10 ml, 25 ml und 50 ml sind mit passendem Trichteraufsatz erhältlich, um das Befüllen einfacher und sicherer zu machen.
  • Schmiermittelfreier PTFE-Absperrhahn mit 1.5 mm Innendurchmesser
  • Graduierungen in leicht ablesbarer blauer Emailfarbe
  • Aus Borosilikatglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 ml
Borosilikatglas
Schmiermittelfreier PTFE-Absperrhahn mit 1.5 mm Innendurchmesser
PTFE
Bürette
ISO 385
620 mm
0.10 ml
Blau
±0,1 ml
Klasse B
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Code 24098, um diese Aktion zu erhalten.
    Aktionscode: 24098
    Gültig bis zum2025-07-16
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 16/06/2025 und dem 16/07/2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der bestellten Artikel. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist oder wenn ein Produkt nicht mehr auf Lager ist. Weitere Einschränkungen sind möglich. 
    Geschäftsbedingungen Mehr erfahren
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MBL™ Bürette, Klasse B, aus Borosilikatglas > Fassungsvermögen: 25 ml, Graduierungen: 0.1ml; Toleranz: ± 0.1 ml