Learn More
Epredia™ MB35 Premier Mikrotom-Einwegklinge
Verwenden Sie die Epredia™ MB35 Einweg-Mikrotomklinge für Routine-Schnittanwendungen.
Marke:  Epredia™ 3050835
131.37 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11992345
  • 291.30 CHF / 50 Stück
Krebsforschungskampagne
Aktionscode 24147 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Thermo Scientific™ MB35 Premier Mikrotom-Einwegklingen eignen sich für Routine-Schnittanwendungen.
  • Niedriges Profil
  • Erhöhte Beständigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flacher Schild
Ideal für Routine-Schnittanwendungen
35 °
0,25 mm
Niedrig
Ja
0,01 in.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ MB35 Premier Mikrotom-Einwegklinge > Schnittwinkel: 34 °