Learn More
Axygen™ 200 μl-Universal-Pipettenspitzen: 200 μl, abgeschrägt, Maxymum Recovery
Für eine Vielzahl von Ein- und Mehrkanalpipetten geeignet
29.16 CHF - 498.28 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 1 bis 200 μl |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Farbe | Durchsichtig |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, DNA und PCR-Inhibitoren |
Produktcode | Marke | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12561358
|
Axygen™
T-200-C-L |
Bulk | N/A | |||||||
12655445
|
Axygen™
T-200-C-L |
Bulk |
29.16 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12639535
|
Axygen™
T-200-C-L-R |
Racks |
64.99 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12571288
|
Axygen™
T-200-C-L-STK |
Racks |
282.99 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Die optimierte Spitzenabschrägung reduziert das Festhängen von Proben und verbessert die Pipettiergenauigkeit
- Die Spitzen mit einer weiten Bohröffnung von 0.062 in. (1.52 mm) sind ideal zum Pipettieren viskoser Materialien, genomischer DNA oder empfindlicher Zellkulturen
- Graduierungen ermöglichen eine visuelle Bestätigung des Pipettenziehvolumens
- Vorsterilisierte Spitzen werden mit einem Elektronenstrahl bestrahlt, um den Produktabbau zu verhindern
- Durch die Reinraum-Fertigungsumgebung sind die Produkte zertifiziert RNase-, DNase- und Pyrogen-frei
- Maxymum Recovery ermöglicht eine vollständige Rückgewinnung wertvoller Proben und spart teure Reagenzien
Spezifikation
1 bis 200 μl | |
Durchsichtig | |
Frei von DNase, RNase, DNA und PCR-Inhibitoren | |
Maximale Rückgewinnung™ |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Universelle Passform | |
Polypropylen |