Learn More
Axygen™ Axygen™ Snaplock Mikroröhrchen
Gewährleisten eine sichere Dichtung, die während der Zentrifugation geschlossen bleibt. Axygen™ MaxyClear Snaplock Mikroröhrchen, 1.7 ml, bieten ausgezeichnete Sichtbarkeit und verfügen über einen Durchstechzugang für Spritzen. Maximum Recovery™ und sterile Optionen verfügbar.
Brand: Axygen™ MCT-175-G
Description
- MaxyClear Polypropylen bietet ausgezeichnete Transparenz und ist in einer Vielzahl an Farben erhältlich
- Die Snaplock Kappe gewährleistet eine wirksame Abdichtung, die auch während Zentrifugation oder Sieden der Probe dicht bleibt
- Ein Durchstechzugang mit einem Durchmesser von 0.28 mm in der Mitte der Kappe ermöglicht Zugang zur Probe mit einer Spritzennadel
- Mattierte Kappenoberfläche zum Markieren und matte Seitenfläche zum Beschriften
- Beständig bis zu 20,000 RZB
- Kochfest und vollständig autoklavierbar
- Mit einer Vielzahl an Optionen für verschiedene Anforderungen erhältlich:
- Maxymum Recovery™ Option bietet ausgezeichnete Genauigkeit und verhindert den Verlust kostbarer Proben
- Transparente, sterile Röhrchen sind für Anwendungen, die Sterilität erfordern, erhältlich
- In einer Vielzahl von Farben oder Mischpackungen für die einfache Probenidentifizierung erhältlich.
Certifications
Garantiert RNase-, DNase- und Endotoxin-frei für eine absolute Probenintegrität
Specifications
Schnappverschluss | |
0,1 bis 1,5 ml | |
Mikrozentrifugenröhrchen | |
Autoklavierbar | |
Grün | |
0.1 ml | |
500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton | |
Ja |
RNase-, DNase-, pyrogenfrei | |
20000 xG | |
Polypropylen | |
1.7 ml | |
Copolymer | |
500/Packung | |
Unsteril |