Learn More
Axygen™ Axygen™ Snaplock Mikroröhrchen
Gewährleisten eine sichere Dichtung, die während der Zentrifugation geschlossen bleibt. Axygen™ MaxyClear Snaplock Mikroröhrchen, 1.5 ml, bieten ausgezeichnete Sichtbarkeit und verfügen über einen Durchstechzugang für Spritzen. In verschiedenen Farben erhältlich. Maxymum Recovery™ und sterile Optionen verfügbar.
19.65 CHF - 45.92 CHF
Spezifikation
Max. RZB | 20000 xG |
---|---|
Graduierungen | 0,1 bis 1,5 ml |
Art der Kappe | Schnappverschluss |
Zertifizierung/Konformität | RNase-, DNase-, pyrogenfrei |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11311984
|
Axygen™
MCT-150-L-C |
Durchsichtig | Unsteril | 250 MAXYMum Recovery Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton |
19.65 CHF
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11326144
|
Axygen™
MCT-150-C-S |
Durchsichtig | Steril | 250 sterile Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton |
40.40 CHF
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11371904
|
Axygen™
MCT-150-B |
Blau | Unsteril | 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton |
24.90 CHF
500 Stück |
|
|||
12716789
|
Axygen™
MCT-150-A |
Divers | Unsteril | 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton | N/A | ||||
11361904
|
Axygen™
MCT-150-A |
Divers | Unsteril | 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton |
25.60 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11351904
|
Axygen™
MCT-150-C |
Durchsichtig | Unsteril | 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton |
21.05 CHF
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12756789
|
Axygen™
MCT-150-G |
Grün | Unsteril | 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton | N/A | ||||
11381904
|
Axygen™
MCT-150-G |
Grün | Unsteril | 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton |
23.32 CHF
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11301914
|
Axygen™
MCT-150-R |
Rot | Unsteril | 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton |
23.32 CHF
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12786789
|
Axygen™
MCT-150-O |
Orange | Unsteril | 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton | N/A | ||||
11311914
|
Axygen™
MCT-150-V |
Violett | Unsteril | 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton |
24.90 CHF
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12538027
|
Axygen™
MCT-150-SP |
Spektrum | Unsteril | 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton |
26.41 CHF
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11321914
|
Axygen™
MCT-150-X |
Bernsteinfarben | Unsteril | 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton |
25.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11331914
|
Axygen™
MCT-150-Y |
Gelb | Unsteril | 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton |
23.32 CHF
500 Stück |
|
|||
Beschreibung
Gewährleisten eine sichere Dichtung, die während der Zentrifugation geschlossen bleibt. Axygen™ MaxyClear Snaplock Mikroröhrchen, 1.5 ml, bieten ausgezeichnete Sichtbarkeit und verfügen über einen Durchstechzugang für Spritzen. In verschiedenen Farben erhältlich. Maxymum Recovery™ und sterile Optionen verfügbar.
- MaxyClear Polypropylen bietet ausgezeichnete Transparenz und ist in einer Vielzahl an Farben erhältlich
- Die Snaplock Kappe gewährleistet eine wirksame Abdichtung, die auch während Zentrifugation oder Sieden der Probe dicht bleibt
- Ein Durchstechzugang mit einem Durchmesser von 0.28 mm in der Mitte der Kappe ermöglicht Zugang zur Probe mit einer Spritzennadel
- Mattierte Kappenoberfläche zum Markieren und matte Seitenfläche zum Beschriften
- Beständig bis zu 20,000 RZB
- Kochfest und vollständig autoklavierbar
- Mit einer Vielzahl an Optionen für verschiedene Anforderungen erhältlich:
- Maxymum Recovery™ Option bietet ausgezeichnete Genauigkeit und verhindert den Verlust kostbarer Proben
- Transparente, sterile Röhrchen sind für Anwendungen, die Sterilität erfordern, erhältlich
- In einer Vielzahl von Farben oder Mischpackungen für die einfache Probenidentifizierung erhältlich.
Certifications
Zur Gewährleistung der Gesamtprobenintegrität zertifiziert RNase-, DNase- und endotoxinfrei
Spezifikation
20000 xG | |
Schnappverschluss | |
Polypropylen | |
1.5 ml |
0,1 bis 1,5 ml | |
RNase-, DNase-, pyrogenfrei | |
Autoklavierbar |