Learn More
Axygen™ Axygen™ Snaplock Mikroröhrchen
GREENER_CHOICE
Gewährleisten eine sichere Dichtung, die während der Zentrifugation geschlossen bleibt. Axygen™ MaxyClear Snaplock Mikroröhrchen, 1.5 ml, bieten ausgezeichnete Sichtbarkeit und verfügen über einen Durchstechzugang für Spritzen. In verschiedenen Farben erhältlich. Maxymum Recovery™ und sterile Optionen verfügbar.
Marke:  Axygen™ MCT-150-G
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11381904
  • 23.32 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Gewährleisten eine sichere Dichtung, die während der Zentrifugation geschlossen bleibt. Axygen™ MaxyClear Snaplock Mikroröhrchen, 1.5 ml, bieten ausgezeichnete Sichtbarkeit und verfügen über einen Durchstechzugang für Spritzen. In verschiedenen Farben erhältlich. Maxymum Recovery™ und sterile Optionen verfügbar.
  • MaxyClear Polypropylen bietet ausgezeichnete Transparenz und ist in einer Vielzahl an Farben erhältlich
  • Die Snaplock Kappe gewährleistet eine wirksame Abdichtung, die auch während Zentrifugation oder Sieden der Probe dicht bleibt
  • Ein Durchstechzugang mit einem Durchmesser von 0.28 mm in der Mitte der Kappe ermöglicht Zugang zur Probe mit einer Spritzennadel
  • Mattierte Kappenoberfläche zum Markieren und matte Seitenfläche zum Beschriften
  • Beständig bis zu 20,000 RZB
  • Kochfest und vollständig autoklavierbar
  • Mit einer Vielzahl an Optionen für verschiedene Anforderungen erhältlich:
    • Maxymum Recovery™ Option bietet ausgezeichnete Genauigkeit und verhindert den Verlust kostbarer Proben
    • Transparente, sterile Röhrchen sind für Anwendungen, die Sterilität erfordern, erhältlich
    • In einer Vielzahl von Farben oder Mischpackungen für die einfache Probenidentifizierung erhältlich.
Certifications
Zur Gewährleistung der Gesamtprobenintegrität zertifiziert RNase-, DNase- und endotoxinfrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schnappverschluss
Polypropylen
1.5 ml
Polypropylen
500/Packung
Unsteril
20000 xG
RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Autoklavierbar
Grün
0.1 ml
500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
Ja
0,1 bis 1,5 ml
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Snaplock Mikroröhrchen > Grün; Homopolymer; Großpackung; 1,5 ml; Standard