Learn More
Axygen™ Axygen™ Snaplock Mikroröhrchen
Gewährleisten eine sichere Dichtung, die während der Zentrifugation geschlossen bleibt. Axygen™ MaxyClear Snaplock Mikroröhrchen, 0.60 ml, bieten ausgezeichnete Sichtbarkeit und verfügen über einen Durchstechzugang für Spritzen. In verschiedenen Farben erhältlich. Maxymum Recovery™ und sterile Optionen verfügbar.
Marke: Axygen™ MCT-060-O
Description
- MaxyClear Polypropylen bietet ausgezeichnete Transparenz und ist in einer Vielzahl an Farben erhältlich
- Die Snaplock Kappe gewährleistet eine wirksame Abdichtung, die auch während Zentrifugation oder Sieden der Probe dicht bleibt
- Ein Durchstechzugang mit einem Durchmesser von 0.28 mm in der Mitte der Kappe ermöglicht Zugang zur Probe mit einer Spritzennadel
- Mattierte Kappenoberfläche zum Markieren und matte Seitenfläche zum Beschriften
- Beständig bis zu 20,000 RZB
- Kochfest und vollständig autoklavierbar
- Mit einer Vielzahl an Optionen für verschiedene Anforderungen erhältlich:
- Maxymum Recovery™ Option bietet ausgezeichnete Genauigkeit und verhindert den Verlust kostbarer Proben
- Transparente, sterile Röhrchen sind für Anwendungen, die Sterilität erfordern, erhältlich
- In einer Vielzahl von Farben oder Mischpackungen für die einfache Probenidentifizierung erhältlich.
Certifications
Garantiert RNase-, DNase- und Endotoxin-frei für eine absolute Probenintegrität
Specifications
Schnappverschluss | |
Polypropylen | |
0,6 mL | |
Polypropylen | |
1000/Packung | |
Unsteril | |
Gehäuse 14000xG |
RNase-, DNase-, pyrogenfrei | |
Autoklavierbar | |
Orange | |
0.1 ml | |
1000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. | |
Ja | |
0,1 bis 0,6 ml |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.