Learn More
Thermo Scientific™ Universalklemmen MaxQ™ Schüttler
Kombinieren Sie diese Klammern der Schüttler-Plattform, die Matten und Gestelle, die in verschiedenen Größen erhältlich sind, um alle Ihre Laborbedürfnisse zu erfüllen.
Marke: Thermo Scientific™ 75004108
Description
Kombinieren Sie die Universalklammern für Thermo Scientific™ MaxQ™ Schüttler je nach Bedarf. Sie sind in vielen verschiedenen Größen erhältlich und sind so für all Ihre individuellen Anforderungen im Labor geeignet. Mit MaxQ Schüttlertablaren kompatibel.
Mix and match Thermo Scientific™ Solaris™ shaker Universal clamps to suit individual needs in the laboratory.
Specifications
Media Bottle Clamp | |
101 x 101 x 114 mm | |
500 mL square media bottle clamp | |
Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperature Controlled Shakers, MaxQ 6000 Shakers |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.