Learn More
Thermo Scientific™ Universalklemmen MaxQ™ Schüttler
Kombinieren Sie diese Klammern der Schüttler-Plattform, die Matten und Gestelle, die in verschiedenen Größen erhältlich sind, um alle Ihre Laborbedürfnisse zu erfüllen.
Marke:  Thermo Scientific™ 75004101
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17831895
  • 496.47 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Kombinieren Sie die Universalklammern für Thermo Scientific™ MaxQ™ Schüttler je nach Bedarf. Sie sind in vielen verschiedenen Größen erhältlich und sind so für all Ihre individuellen Anforderungen im Labor geeignet. Mit MaxQ Schüttlertablaren kompatibel.
Mix and match Thermo Scientific™ Solaris™ shaker Universal clamps to suit individual needs in the laboratory.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vessel Clamp
183 x 170 mm
Single vessel adjustable clamp
Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperature Controlled Shakers, MaxQ 6000 Shakers
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Universalklemmen MaxQ™ Schüttler >