Learn More
Thermo Scientific™ Universalklemmen MaxQ™ Schüttler
Kombinieren Sie diese Klammern der Schüttler-Plattform, die Matten und Gestelle, die in verschiedenen Größen erhältlich sind, um alle Ihre Laborbedürfnisse zu erfüllen.
Marke:  Thermo Scientific™ 30129
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12354263
  • 986.91 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Kombinieren Sie die Universalklammern für Thermo Scientific™ MaxQ™ Schüttler je nach Bedarf. Sie sind in vielen verschiedenen Größen erhältlich und sind so für all Ihre individuellen Anforderungen im Labor geeignet. Mit MaxQ Schüttlertablaren kompatibel.
Kombinieren Sie die Thermo Scientific™ Solaris™ Schüttler-Universalklemmen je nach den individuellen Bedürfnissen im Labor.  Haftmatten sind mit allen Thermo Scientific™ Solaris und MAXQ Plattformen kompatibel.  
  • Haftmatten können auf jede gewünschte Größe geschnitten werden
  • Geeignet für Behälter mit breitem, flachem Boden, z. B. Kolben, Medienflaschen, Mikrotiterplatten, Petrischalen und Becher
  • Matten mit geringer Adhäsion sind transparent und für alle Gefäße bis maximal 200 rpm geeignet
  • Matten mit hoher Adhäsion sind opak-schwarz und für alle Gefäße bis max. 400 rpm geeignet
  • Der Rollapplikator wurde entwickelt, um die Haftmatten auf die Plattform zu drücken
Die maximale Geschwindigkeit hängt von der Art des Gefäßes ab, wobei nach Größe, Form, Bodenform, Material, Oberflächenrauheit und Sauberkeit unterschieden wird. Sie müssen diese Parameter bewerten, um die optimale Mattenauswahl für Ihre Anwendung zu bestimmen, bevor  Sie den Schüttler verwenden. Weitere Richtlinien zu Reinigung, Installation und Verwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung der Thermo Scientific™ Solaris™ Schüttlerserie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kolbenklammer-Kit
Kolbenklammern-Starterkit
MaxQ™ Schüttler-Plattform
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Universalklemmen MaxQ™ Schüttler > Für MaxQ 2000- und 3000-Schüttler-Universalplattformen