Learn More
Thermo Scientific™ Universalklemmen MaxQ™ Schüttler
Kombinieren Sie diese Klammern der Schüttler-Plattform, die Matten und Gestelle, die in verschiedenen Größen erhältlich sind, um alle Ihre Laborbedürfnisse zu erfüllen.
Marke: Thermo Scientific™ 30156BI
52.53 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Kombinieren Sie die Universalklammern für Thermo Scientific™ MaxQ™ Schüttler je nach Bedarf. Sie sind in vielen verschiedenen Größen erhältlich und sind so für all Ihre individuellen Anforderungen im Labor geeignet. Mit MaxQ Schüttlertablaren kompatibel.
Die Klammern sind einzeln erhältlich.
Spezifikation
Kolbenklammer | |
Klammer für 500 ml-Erlenmeyerkolben | |
MaxQ™ Schüttler-Plattform |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31