Learn More
Thermo Scientific™ Universalklemmen MaxQ™ Schüttler
Kombinieren Sie diese Klammern der Schüttler-Plattform, die Matten und Gestelle, die in verschiedenen Größen erhältlich sind, um alle Ihre Laborbedürfnisse zu erfüllen.
Marke:  Thermo Scientific™ 30154BI
51.28 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10326632
  • 56.28 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Kombinieren Sie die Universalklammern für Thermo Scientific™ MaxQ™ Schüttler je nach Bedarf. Sie sind in vielen verschiedenen Größen erhältlich und sind so für all Ihre individuellen Anforderungen im Labor geeignet. Mit MaxQ Schüttlertablaren kompatibel.
Die Klammern sind einzeln erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kolbenklammer
Klammer für 250 ml-Erlenmeyerkolben
MaxQ™ Schüttler-Plattform
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Universalklemmen MaxQ™ Schüttler > Klammer für 250 ml-Erlenmeyerkolben