Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ HP Universalplattformen für Orbitalschüttler
Kombinieren Sie Laborartikel unterschiedlicher Größe auf einer einzigen Plattform mit diesen Universalplattformeb für Orbitalschüttler.
Marke: Thermo Scientific™ 238061
1064.42 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24360" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Kombinieren Sie Laborartikel unterschiedlicher Größe auf einer einzigen Plattform mit flexiblen Thermo Scientific™ MaxQ™ HP-Orbitalschüttler-Universalplattformen.
Beschreibung: 457/457mm Universaltablar
Spezifikation
Schüttler-Plattform | |
74,9 x 45,7 cm (18 x 29,5 in.) | |
74,9 cm | |
45,7 cm | |
MaxQ 8000 |
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) | |
29,5 in. | |
18 in. | |
Universalplattform ohne Klammern, 18 x 29,5 in. |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31