Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ Digitalschüttler mit hoher Leistungsfähigkeit – WERBEAKTION
Entwickelt für maximale Produktivität bei großen oder schweren Lasten.
8944.50 CHF - 9296.25 CHF
Spezifikation
Tragkraft (metrisch) | 2 bis 32 kg |
---|---|
Produkttyp | Offener Schüttler |
Reglertyp | Digital |
Modell | MaxQ HP416 |
Plattformausführung | Spezialplattform |
Produktcode | Marke | Modell | Produkttyp | Aufnahmevermögen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Produkttyp | Aufnahmevermögen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15629055
|
Thermo Scientific™
SHKE416GA-1CE |
MaxQ HP416 | Offener Schüttler | 250 bis 300 ml | 1 x Spezialplattform (300 ml), 35 vorinstallierte Klemmen |
9296.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15639055
|
Thermo Scientific™
SHKE416GB-1CE |
MaxQ HP416 | Offener Schüttler | 1 l | Spezialplattform (1 l), 12 vorinstallierte Klemmen |
8944.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Entwickelt für maximale Produktivität bei großen oder schweren Lasten
- Erhöhte Gewichtsleistung von 32 kg, 2 kg für Schwerlastbetrieb
- Verdoppelte Kapazität der 250 ml- und 2 l-Kolben für hohe Durchsatzleistungen
- Mehr Flexibilität durch Dauerbetrieb oder zeitgesteuerte Läufe
Spezifikation
2 bis 32 kg | |
Digital | |
Spezialplattform |
Offener Schüttler | |
MaxQ HP416 | |
Mittlere Größe |