Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ Digitalschüttler mit hoher Leistungsfähigkeit – WERBEAKTION
Entwickelt für maximale Produktivität bei großen oder schweren Lasten.
Marke:  Thermo Scientific™ SHKE416GA-1CE
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15629055
  • 9296.25 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entwickelt für maximale Produktivität bei großen oder schweren Lasten
  • Erhöhte Gewichtsleistung von 32 kg, 2 kg für Schwerlastbetrieb
  • Verdoppelte Kapazität der 250 ml- und 2 l-Kolben für hohe Durchsatzleistungen
  • Mehr Flexibilität durch Dauerbetrieb oder zeitgesteuerte Läufe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 32 kg
Offener Schüttler
MaxQ HP416
Spezialplattform
250 bis 300 ml
Digital
1 x Spezialplattform (300 ml), 35 vorinstallierte Klemmen
Mittlere Größe