Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ 6000 Inkubierte/gekühlte stapelbare Schüttler
Sparen Sie mit stapelbaren Schüttlern wertvollen Platz im Labor. Diese Schüttler kombinieren Orbitalschütteln mit Inkubationsfunktion für noch größere Vielseitigkeit.
17889.00 CHF - 20200.50 CHF
Spezifikation
Orbit | 1,9 cm (0,75 in.) |
---|---|
Tragkraft (metrisch) | 15,9 kg |
Drehzahlbereich | 15 bis 500 U/min, ±1 U/min |
Tragkraft (angloamerikanisch) | 35 lb. |
Zertifizierung/Konformität | CE, cUL, UL |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Elektrische Anforderungen | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Elektrische Anforderungen | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11754948
|
Thermo Scientific™
SHKE6000-1CEPR |
Kleiner stapelbarer Orbitalschüttler mit Inkubation | 240 V, 50/60 Hz | Umgebungstemperatur plus 10 °C bis 80 °C |
17989.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10449933
|
Thermo Scientific™
SHKE6000-1CE |
Kleiner stapelbarer Orbitalschüttler mit Inkubation | 240 V, 50/60 Hz | Umgebungstemperatur plus 10 °C bis 80 °C |
17889.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10795714
|
Thermo Scientific™
SHKE6000-8CE |
Kleiner stapelbarer Orbitalschüttler mit Inkubation/Kühlung | 240 V, 50 Hz | Umgebungstemperatur minus 15 °C bis 80 °C |
20100.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
10178348
|
Thermo Scientific™
SHKE6000-8CEPR |
Kleiner stapelbarer Orbitalschüttler mit Inkubation/Kühlung | 240 V, 50 Hz | Umgebungstemperatur minus 15 °C bis 80 °C |
20200.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific MaxQ 6000 Schüttler bieten Probenlagerung und orbitales Schütteln mit einer intuitiv und einfach zu bedienenden Digitalsteuerung.
Thermo Scientific MaxQ 6000 stapelbare Inkubationsschüttler mit Kühlung sparen Platz, indem sich zwei Geräte übereinanderstapeln lassen. Mit dem (separat erhältlichen) Adapterset können Sie zwei 18 x 18in. Tablare übereinander montieren und so die Schüttelkapazität verdoppeln.
Stapelbare Geräte können Flaschen bis 6 l aufnehmen. Zwei höhenverstellbare Einlegeböden erweitern die Nutzfläche. Wählen Sie zwischen zwei Temperaturbereichen für zahlreiche Untersuchungen in der Molekularbiologie, Proteinexpression oder Plasmidaufreinigung.- Modelle mit Inkubation oder Kühlung erhältlich
- PID-Temperaturregler ermöglicht die präzise Überwachung und Kontrolle der Temperatur in der Kammer über den gesamten Temperaturbereich mit einer Genauigkeit von ±0,1 °C bei 37 °C
- Übertemperaturschutz mit unabhängigem Thermostat zur Temperaturregelung bei Ausfall der Hauptsteuerung bietet zusätzliche Sicherheit
- Elektronischer bürstenloser DC-Motor, variable Drehzahlregelung von 15 bis 500 U/min
- Dauerbetrieb oder Laufzeiteinstellung von 0,1 bis 999 Stunden oder von 0,1 bis 999 Minuten
- Die gleichzeitige Anzeige von Drehzahl, Laufzeit und Temperatur in drei verschiedenen LED-Anzeigen minimiert die Fehlerquote bei der Eingabe der Laufparameter
- Angezeigte Zeit wird bei Dauerbetrieb hochgezählt und bei zeitgesteuerten Läufen heruntergezählt
- Visuelle/akustische Signale warnen bei Temperaturabweichungen; bei einer Temperaturabweichung von ±1 °C vom Sollwert wird die Wärmezufuhr unterbrochen
- Bei Drehzahlabweichungen von ±10 % der eingestellten Drehzahl verhindert die Abschaltung des Schüttlers, dass das Gerät wandert; gleichzeitig wird ein akustischer/visueller Alarm ausgelöst
- Dreifach-Exzenterantrieb sorgt auch bei großen Beschickungsmengen und hohen Drehzahlen für gleichmäßige Schüttelbewegungen und ermöglicht 24-Stunden-Dauerbetrieb
- Sanftanlauf verhindert abruptes Beschleunigen und Bremsen
- Die Drehzahl-Kalibrierung und Justierung kann vom Benutzer mit Hilfe eines digitalen Handdrehzahlmessers selbst durchgeführt werden falls eine Verifizierung und Standardisierung der Protokolle erforderlich ist
- Sicherheitsverriegelung stoppt das Gerät automatisch bei offener Tür
- Sobald übermäßige Vibrationen aufgrund einer unsymmetrischen Beladung festgestellt werden, wird die Bewegung des Tablars unterbrochen
- Automatischer Neustart nach Unterbrechung der Stromzufuhr bei gleichzeitiger Beibehaltung der eingestellten Parameter
- Drehzahl, Laufzeit und Temperatur können über eine RS-232 Schnittstelle fernüberwacht werden
- Das große Sichtfenster und die Innenbeleuchtung ermöglichen eine gute Beobachtung der Proben, ohne die Tür öffnen zu müssen
- Kammer aus korrosionsbeständigem Edelstahl ist für den Einsatz verschiedener Universal- und Spezialtablare der Größe 18 × 18in. (46 × 46 cm) geeignet.
- Außengehäuse aus strapazierfähigem, pulverbeschichtetem kaltgewalztem Stahl
- Steckdose im Innenraum liefert sichere Stromversorgung für Schüttler, Rührer oder Rotatoren
Zwei höhenverstellbare perforierte Edelstahl-Einlegeböden
Tablar und Klammern (separat erhältlich)
- Bakteriensuspensionen Hybridisierung
- Löslichkeitsstudien Diagnostiktests
- Extraktionsschritte Waschschritte
- Alle Anwendungen, die Schütteln oder Mischen erfordern Proteinexpression
- Färben und Entfärben Plasmidaufreinigung
Spezifikation
1,9 cm (0,75 in.) | |
15 bis 500 U/min, ±1 U/min | |
CE, cUL, UL | |
40,5 in. | |
33 in. | |
83,8 cm | |
27,5 in. | |
45,7 cm | |
DC bürstenlos |
15,9 kg | |
35 lb. | |
Plattform aus Edelstahl | |
102,9 cm | |
18 in. | |
45,7 cm | |
69,9 cm | |
Digital | |
Dauerbetrieb oder zeitgesteuert von 0,1 min bis 999 h |