Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ Digitalschüttler – WERBEAKTION
Gewährleistet zuverlässige Ergebnisse für Bakterien- und Hefekulturen.
8500.00 CHF - 8645.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Inkubationsschüttler |
---|---|
Reglertyp | Digital |
Modell | MaxQ 4450 |
Motortyp | Dreifach-Exzenterantrieb |
Plattformausführung | Universalplattform |
Produktcode | Marke | Modell | Aufnahmevermögen | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Aufnahmevermögen | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15679055
|
Thermo Scientific™
SHKE4450GA-1CE |
MaxQ 4450 | Klemmen für 1-l-Kolben | Inkubationsschüttler | N/A | ||||
15689055
|
Thermo Scientific™
SHKE4450GB-1CE |
MaxQ 4450 | Klammern für 250-ml-Kolben | Inkubationsschüttler | N/A | ||||
Beschreibung
- Zuverlässige Ergebnisse für Bakterien- und Hefekulturen
- Langlebiger Dreifach-Exzenterantrieb
- Zehn Jahre Garantie auf Teile
- Maximieren Sie die Kapazität von 250 ml- und 2 l-Kolben bei kompakter Stellfläche
- Gleichzeitige digitale Anzeige von Temperatur, Geschwindigkeit und Zeit mit akustischen und optischen Alarmen
Spezifikation
Inkubationsschüttler | |
MaxQ 4450 | |
Universalplattform |
Digital | |
Dreifach-Exzenterantrieb | |
S |