Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ Digitalschüttler – WERBEAKTION
Gewährleistet zuverlässige Ergebnisse für Bakterien- und Hefekulturen.
Marke:  Thermo Scientific™ SHKE4450GA-1CE
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15679055
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Zuverlässige Ergebnisse für Bakterien- und Hefekulturen
  • Langlebiger Dreifach-Exzenterantrieb
  • Zehn Jahre Garantie auf Teile
  • Maximieren Sie die Kapazität von 250 ml- und 2 l-Kolben bei kompakter Stellfläche
  • Gleichzeitige digitale Anzeige von Temperatur, Geschwindigkeit und Zeit mit akustischen und optischen Alarmen
Serviceleistungen
10 year warranty (Parts)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klemmen für 1-l-Kolben
Digital
1 x Universalplattform (330 x 279 mm), 4 x Klemmen für 1-l-Kolben
Universalplattform
Inkubationsschüttler
MaxQ 4450
Dreifach-Exzenterantrieb
S